3-Bromo-2,6-difluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450015-1G PC450015-5G
APOSPC450015-1GEA 644 DKK
APOSPC450015-1G APOSPC450015-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenol
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12910487
CAS-nummer: 221220-99-1