Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methyl-2,2,2-trifluoroethylamine Hydrochloride
PC450006-1G PC450006-5G
APOSPC450006-1GEA 1310 DKK
APOSPC450006-1G APOSPC450006-5G
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Formel: C₃H₇ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08448126
CAS-nummer: 2730-52-1