2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC449020-1G PC449020-5G PC449020-25G
APOSPC449020-1GEA 644 DKK
APOSPC449020-1G APOSPC449020-5G APOSPC449020-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄Cl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261383
CAS-nummer: 406204-74-8