1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC449017-1G PC449017-100MG PC449017-250MG PC449017-500MG PC449017-5G
APOSPC449017-1GEA 3250 DKK
APOSPC449017-1G APOSPC449017-100MG APOSPC449017-250MG APOSPC449017-500MG APOSPC449017-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10703525
CAS-nummer: 1086379-78-3