4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC4489-25G PC4489-5G
APOSPC4489-25GEA 546 DKK
APOSPC4489-25G APOSPC4489-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 95%
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Molekylvægt: 203.12 g/mol
Kogepunkt: 78 °C/22mmHg
Massefylde: 1.346 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00035702
CAS-nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III