2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,6-Dichloro-3-fluorophenacyl bromide
PC4487-1G PC4487-5G
APOSPC4487-1GEA 2010 DKK
APOSPC4487-1G APOSPC4487-5G
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrCl₂FO
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038425
CAS-nummer: 914635-49-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 III