1-Chloro-2,3-difluorobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4486-1G PC4486-25G PC4486-5G
APOSPC4486-1GEA 164 DKK
APOSPC4486-1G APOSPC4486-25G APOSPC4486-5G
1-Chloro-2,3-difluorobenzene
1-Chloro-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₃ClF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112584
CAS-nummer: 36556-47-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III