Methyl3-(trifluormethyl)benzoat 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4482-100G PC4482-25G PC4482-500G
APOSPC4482-100GEA 327 DKK
APOSPC4482-100G APOSPC4482-25G APOSPC4482-500G
Methyl3-(trifluormethyl)benzoat 99+%
Methyl3-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
Kogepunkt: 80…82 °C/15mmHg
Massefylde: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043543
CAS-nummer: 2557-13-3
UN nummer: 3272
ADR: 3,III