5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC448014-1G PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA 1210 DKK
APOSPC448014-1G APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C8H5FN2O2
Smeltepunkt: 299 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03840628
CAS-nummer: 1077-96-9