2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(3,5-difluorophenyl)ethanone, 3,5-Difluorophenacyl bromide
PC4473-1G PC4473-5G
APOSPC4473-1GEA 763 DKK
APOSPC4473-1G APOSPC4473-5G
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Molekylvægt: 235.0255 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094245
CAS-nummer: 220607-75-0
UN nummer: 2920
ADR: 8+3 II