1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4465-1G PC4465-5G
APOSPC4465-1GEA 2150 DKK
APOSPC4465-1G APOSPC4465-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₁F₃O
Kogepunkt: 88…91 °C/5mmHg
Massefylde: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046668
CAS-nummer: 618-97-3