4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446147-1G PC446147-5G
APOSPC446147-1GEA 709 DKK
APOSPC446147-1G APOSPC446147-5G
4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
4-Bromo-3-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06409121
CAS-nummer: 759427-20-8