α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC4461-1G PC4461-5G
APOSPC4461-1GEA 1490 DKK
APOSPC4461-1G APOSPC4461-5G
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
alpha-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molekylvægt: 189.18 g/mol
Kogepunkt: 76.5…77.5 °C/4.8mmHg
Massefylde: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038878
CAS-nummer: 15996-84-6
UN nummer: 2735
ADR: 8 III