5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 1,2-dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC446070-1G PC446070-5G
APOSPC446070-1GEA 220 DKK
APOSPC446070-1G APOSPC446070-5G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Formel: C₈H₇F₃N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052077
CAS-nummer: 154934-97-1