[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446064-1G PC446064-5G
APOSPC446064-1GEA 1830 DKK
APOSPC446064-1G APOSPC446064-5G
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Formel: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Molekylvægt: 292.65 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384848
CAS-nummer: 1300019-72-0