4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446044-1G PC446044-5G
APOSPC446044-1GEA 323 DKK
APOSPC446044-1G APOSPC446044-5G
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 254…256 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02678234
CAS-nummer: 672-47-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III