2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-(Chloromethyl)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC446031-1G
PC446031-5G
APOSPC446031-1GEA
1260
DKK
APOSPC446031-1G
APOSPC446031-5G
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Formel:
C₈H₆ClFN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08234909 CAS-nummer: 156144-42-2 |