Ethyl 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC446021-1G PC446021-5G PC446021-10G
APOSPC446021-1GEA 866 DKK
APOSPC446021-1G APOSPC446021-5G APOSPC446021-10G
Ethyl 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568308
CAS-nummer: 741717-63-5