Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446008-1G PC446008-5G PC446008-10G
APOSPC446008-1GEA 1260 DKK
APOSPC446008-1G APOSPC446008-5G APOSPC446008-10G
Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568215
CAS-nummer: 163720-43-2