N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446006-1G PC446006-500MG
APOSPC446006-1GEA 1370 DKK
APOSPC446006-1G APOSPC446006-500MG
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₅H₁₇F₆N₃O₂
Molekylvægt: 385.31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568198
CAS-nummer: 1053656-14-6