N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446001-1G PC446001-500MG
APOSPC446001-1GEA 1640 DKK
APOSPC446001-1G APOSPC446001-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568179
CAS-nummer: 1053655-71-2