N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446000-1G PC446000-500MG
APOSPC446000-1GEA 1370 DKK
APOSPC446000-1G APOSPC446000-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568174
CAS-nummer: 1053655-65-4