4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4456-1G PC4456-5G
APOSPC4456-1GEA 741 DKK
APOSPC4456-1G APOSPC4456-5G
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid
Formel: C₅H₅F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00156072
CAS-nummer: 110003-22-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III