5-Fluoro-2-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC445034-250MG PC445034-1G PC445034-5G
APOSPC445034-250MGEA 327 DKK
APOSPC445034-250MG APOSPC445034-1G APOSPC445034-5G
5-Fluoro-2-nitropyridine
5-Fluoro-2-nitropyridine
Formel: C5H3FN2O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092917
CAS-nummer: 779345-37-8