3-Brom-2-Fluor-6-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC445031-1G PC445031-25G PC445031-5G
APOSPC445031-1GEA 710 DKK
APOSPC445031-1G APOSPC445031-25G APOSPC445031-5G
3-Brom-2-Fluor-6-methylpyridin
3-Brom-2-Fluor-6-methylpyridin
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095080
CAS-nummer: 375368-78-8