3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC445025-1G
PC445025-25G
PC445025-5G
APOSPC445025-1GEA
382
DKK
APOSPC445025-1G
APOSPC445025-25G
APOSPC445025-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₂BrFN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08703668 CAS-nummer: 1868-58-2 |