4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC445018-1G PC445018-5G PC445018-25G
APOSPC445018-1GEA 774 DKK
APOSPC445018-1G APOSPC445018-5G APOSPC445018-25G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Kogepunkt: 60 °C/3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839278
CAS-nummer: 128071-79-4