Heptafluorsmørsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
PC4450-100G PC4450-250G PC4450-25G
APOSPC4450-100GEA 763 DKK
APOSPC4450-100G APOSPC4450-250G APOSPC4450-25G
Heptafluorsmørsyre 98%
Heptafluorsmørsyre
Biochemistry, 20, 4530 (1981): anion-pairing agent for reverse phase HPLC purification of proteins & peptides.
Formel: C₄HF₇O₂
Molekylvægt: 214.04 g/mol
Kogepunkt: 119…121 °C
Smeltepunkt: –18 °C
Massefylde: 1.645 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004171
CAS-nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 II