4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4448-1G PC4448-25G PC4448-5G
APOSPC4448-1GEA 763 DKK
APOSPC4448-1G APOSPC4448-25G APOSPC4448-5G
4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09750157
CAS-nummer: 347418-42-2