2-Fluor-5-nitroanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene
PC4443-5G PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA 164 DKK
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluor-5-nitroanisol
2-Fluor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Molekylvægt: 171.13 g/mol
Smeltepunkt: 66…71 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782081
CAS-nummer: 454-16-0