6-Fluor-m-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 164 DKK
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluor-m-toluidin
6-Fluor-m-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Kogepunkt: 80…86 °C/11mmHg
Massefylde: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007654
CAS-nummer: 452-84-6