1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4412-25G PC4412-5G PC4412-100G
APOSPC4412-25GEA 1690 DKK
APOSPC4412-25G APOSPC4412-5G APOSPC4412-100G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Formel: C₈H₇F₇O₂
Kogepunkt: 134…136 °C
Massefylde: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039251
CAS-nummer: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
UN nummer: 3272
ADR: 3,III