3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 1080 DKK
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Smeltepunkt: 93…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094236
CAS-nummer: 503315-74-0