1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-4-iodbutan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
PC4400-1G PC4400-5G
APOSPC4400-1GEA 709 DKK
APOSPC4400-1G APOSPC4400-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-4-iodbutan 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane
Formel: C₄H₂F₇I
Molekylvægt: 309.95 g/mol
Kogepunkt: 91…92 °C
Massefylde: 2.054 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013719
CAS-nummer: 374-98-1
EINECS: 206-779-5