3-Fluor-4-nitrobenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4399-100G PC4399-25G PC4399-5G
APOSPC4399-100GEA 872 DKK
APOSPC4399-100G APOSPC4399-25G APOSPC4399-5G
3-Fluor-4-nitrobenzoesyre 97%
3-Fluor-4-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄FNO₄
Molekylvægt: 185.11 g/mol
Smeltepunkt: 173…176 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862092
CAS-nummer: 403-21-4