2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 654 DKK
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Smeltepunkt: 256…257 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061304
CAS-nummer: 32133-39-4