1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4394-25G PC4394-1G PC4394-5G
APOSPC4394-25GEA 1530 DKK
APOSPC4394-25G APOSPC4394-1G APOSPC4394-5G
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate
Formel: C₇H₅F₇O₂
Kogepunkt: 120…122 °C/743mmHg
Massefylde: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039252
CAS-nummer: 424-64-6
EINECS: 207-036-8
UN nummer: 3272
ADR: 3,III