Yttrium(III)trifluormethansulphonat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4392-10G PC4392-50G PC4392-25G PC4392-100G
APOSPC4392-10GEA 0 DKK
APOSPC4392-10G APOSPC4392-50G APOSPC4392-25G APOSPC4392-100G
Yttrium(III)trifluormethansulphonat
Yttrium(III)trifluormethansulphonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Y
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209623
CAS-nummer: 52093-30-8