Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC4391-1G PC4391-25G PC4391-5G
APOSPC4391-1GEA 164 DKK
APOSPC4391-1G APOSPC4391-25G APOSPC4391-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Kogepunkt: 211 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039762
CAS-nummer: 62451-84-7