2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
PC4390-100G PC4390-25G
APOSPC4390-100GEA 1720 DKK
APOSPC4390-100G APOSPC4390-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol 98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Intermediate for speciality coating systems; acrylate and methacrylate esters are available.
Formel: C₄H₃F₇O
Molekylvægt: 200.06 g/mol
Kogepunkt: 95…97 °C
Massefylde: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004674
CAS-nummer: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN nummer: 1987
ADR: 3 III