Galliumtrifluorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4387L-1G PC4387L-5G
APOSPC4387L-1GEA 1730 DKK
APOSPC4387L-1G APOSPC4387L-5G
Galliumtrifluorid 99%
Galliumtrifluorid
Formel: F₃Ga
Kogepunkt: 1000 °C
Smeltepunkt: 800 °C
Massefylde: 4,47 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011021
CAS-nummer: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
UN nummer: 3260
ADR: 8,III