Gadolinium trifluorid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
PC4386P-100G PC4386P-50G PC4386P-10G
APOSPC4386P-100GEA 2510 DKK
APOSPC4386P-100G APOSPC4386P-50G APOSPC4386P-10G
Gadolinium trifluorid 99,9%
Gadolinium trifluorid
Formel: F₃Gd
Molekylvægt: 214.25 g/mol
Smeltepunkt: 1231
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016113
CAS-nummer: 13765-26-9