Perfluor(methylcyclohexan)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: FlutecR PP2
PC4381N-1KG PC4381N-250G
APOSPC4381N-1KGEA 0 DKK
APOSPC4381N-1KG APOSPC4381N-250G
Perfluor(methylcyclohexan)
Perfluor(methylcyclohexan)
Formel: C₇F₁₄
Kogepunkt: 76 °C
Massefylde: 1,788 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001468
CAS-nummer: 355-02-2
EINECS: 206-573-5