3-Fluor-o-xylen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4381C-100G PC4381C-250G PC4381C-25G
APOSPC4381C-100GEA 985 DKK
APOSPC4381C-100G APOSPC4381C-250G APOSPC4381C-25G
3-Fluor-o-xylen 98%
3-Fluor-o-xylen
Formel: C₈H₉F
Kogepunkt: 147…152 °C
Massefylde: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000323
CAS-nummer: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III