2-Fluor-m-xylen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4381-100G PC4381-25G PC4381-5G
APOSPC4381-100GEA 1540 DKK
APOSPC4381-100G APOSPC4381-25G APOSPC4381-5G
2-Fluor-m-xylen 98%
2-Fluor-m-xylen
Formel: C₈H₉F
Kogepunkt: 147…148 °C
Massefylde: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039215
CAS-nummer: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III