2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4380-100G PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA 360 DKK
APOSPC4380-100G APOSPC4380-25G
2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin 99%
2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Kogepunkt: 190…200 °C/0,1mmHg
Smeltepunkt: 282…286 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006018
CAS-nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III