3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
PC4379-1G PC4379-250MG
APOSPC4379-1GEA 1950 DKK
APOSPC4379-1G APOSPC4379-250MG
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Formel: C₉H₁₀FNO₃
Smeltepunkt: 280 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063075
CAS-nummer: 403-90-7
EINECS: 206-964-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III