4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4377V-1G PC4377V-25G
APOSPC4377V-1GEA 164 DKK
APOSPC4377V-1G APOSPC4377V-25G
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₈F₄O
Molekylvægt: 220.17 g/mol
Smeltepunkt: 30…33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061264
CAS-nummer: 239107-27-8