4'-Fluor-2'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4377U-1G PC4377U-250MG
APOSPC4377U-1GEA 1320 DKK
APOSPC4377U-1G APOSPC4377U-250MG
4'-Fluor-2'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
4'-Fluor-2'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₈F₄O
Molekylvægt: 220.17
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061263
CAS-nummer: 239107-26-7