3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4377T-1G PC4377T-5G PC4377T-25G
APOSPC4377T-1GEA 164 DKK
APOSPC4377T-1G APOSPC4377T-5G APOSPC4377T-25G
3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₈F₄O
Molekylvægt: 220.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061262
CAS-nummer: 207974-20-7